Tlačiť
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzyl 4-(piperazin-1-yl)phenyl ether hydrochloride
OR6844-1G OR6844-2G OR6844-500MG
APOSOR6844-1GEA 265.54 EUR
APOSOR6844-1G APOSOR6844-2G APOSOR6844-500MG
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O·ClH
Teplota tavenia: 210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191210
Číslo CAS: 321132-21-2