Tlačiť
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
OR6804-1G OR6804-250MG
APOSOR6804-1GEA 856.8 EUR
APOSOR6804-1G APOSOR6804-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Mw: 125.172 g/mol
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772801
Číslo CAS: 384821-19-6
OSN: 1760
ADR: 8 III