Tlačiť
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6789-1G OR6789-250MG
APOSOR6789-1GEA 290.81 EUR
APOSOR6789-1G APOSOR6789-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂S
Teplota tavenia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07371382
Číslo CAS: 59944-79-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III