Tlačiť
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[5-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine
OR6759-1G OR6759-250MG
APOSOR6759-1GEA 175.05 EUR
APOSOR6759-1G APOSOR6759-250MG
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₅H₂₄N₂O₃S
Mw: 312.428 g/mol
Teplota tavenia: 150…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368658
Číslo CAS: 857283-66-0