Tlačiť
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,5-Dimethyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol, (2,5-Dimethyloxazol-4-yl)methanol
OR6751-1G OR6751-250MG OR6751-5G
APOSOR6751-1GEA 158.04 EUR
APOSOR6751-1G APOSOR6751-250MG APOSOR6751-5G
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₆H₉NO₂
Teplota tavenia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772804
Číslo CAS: 92901-94-5