Tlačiť
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Carboxyphenyl)pyrrolidine
OR6744-1G OR6744-5G
APOSOR6744-1GEA 163.03 EUR
APOSOR6744-1G APOSOR6744-5G
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Mw: 191.226 g/mol
Teplota tavenia: 215…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426724
Číslo CAS: 72548-79-9