Tlačiť
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Pyrrolidin-1-yl)benzylamine, 1-[3-(Aminomethyl)phenyl]pyrrolidine
OR6732-1G OR6732-250MG
APOSOR6732-1GEA 373.72 EUR
APOSOR6732-1G APOSOR6732-250MG
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Mw: 176.258 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772827
Číslo CAS: 175696-70-5
OSN: 2735
ADR: 8 III