Tlačiť
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl isocyanate
OR6721-1G OR6721-250MG
APOSOR6721-1GEA 1125.95 EUR
APOSOR6721-1G APOSOR6721-250MG
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole 97%
1-(4-Isocyanatophenyl)-1H-pyrrole
When melted, may contain small amount of sediment
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
Teplota tavenia: 65…66 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07772803
Číslo CAS: 857283-60-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III