Tlačiť
3-(Chloromethyl)thiophene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (Thien-3-yl)methyl chloride
OR6634-1G OR6634-5G
APOSOR6634-1GEA 420.78 EUR
APOSOR6634-1G APOSOR6634-5G
3-(Chloromethyl)thiophene
3-(Chloromethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₅ClS
Mw: 132.611 g/mol
Teplota varu: 74…75 °C (14 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08445657
Číslo CAS: 2746-23-8