Tlačiť
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dicarboxy-6-methylpyridine, 6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
OR6616-1G OR6616-5G
APOSOR6616-1GEA 24.91 EUR
APOSOR6616-1G APOSOR6616-5G
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Mw: 181.145 g/mol
Teplota tavenia: 170 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075289
Číslo CAS: 53636-70-7