Tlačiť
3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Thien-3-yl)prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)thiophene, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic acid, 3-(Thien-3-yl)acrylic acid
OR6590-10G OR6590-5G
APOSOR6590-10GEA 200.28 EUR
APOSOR6590-10G APOSOR6590-5G
3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
3-Thien-3-ylacrylic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
Mw: 154.19 g/mol
Teplota tavenia: 149…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014535
Číslo CAS: 1195-52-4