Tlačiť
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2E)-3-(4-Cyanophenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Cyanophenyl)acrylic acid
OR6585-1G OR6585-500MG
APOSOR6585-1GEA 29.8 EUR
APOSOR6585-1G APOSOR6585-500MG
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
trans-4-Cyanocinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.168 g/mol
Teplota tavenia: 245…248 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016845
Číslo CAS: 16642-94-7