Tlačiť
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3,4-Dimethoxycinnamic acid
OR6575-25G OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA 38.17 EUR
APOSOR6575-25G APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₄
Mw: 208.211 g/mol
Teplota tavenia: 177…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004387
Číslo CAS: 14737-89-4
EINECS: 219-025-5