Tlačiť
Methyl 16-bromohexadecanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6490-1G OR6490-5G OR6490-250MG
APOSOR6490-1GEA 68.99 EUR
APOSOR6490-1G APOSOR6490-5G APOSOR6490-250MG
Methyl 16-bromohexadecanoate
Methyl 16-bromohexadecanoate
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₁₇H₃₃BrO₂
Teplota tavenia: 30…32 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040769
Číslo CAS: 26825-89-8