Tlačiť
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6468-100MG OR6468-200MG
APOSOR6468-100MGEA 302.45 EUR
APOSOR6468-100MG APOSOR6468-200MG
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Radiopharmaceutical precursor
Vzorec: C₈H₁₀BrN₃·H₂SO₄
Teplota tavenia: 174…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040820
Číslo CAS: 90151-50-1