Tlačiť
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: hydrochloride, 3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol
OR63047-1G OR63047-250MG
APOSOR63047-1GEA 795.83 EUR
APOSOR63047-1G APOSOR63047-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO·ClH
Mw: 151.634 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18206286
Číslo CAS: 1379237-95-2