Tlačiť
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR63029-250MG OR63029-1G OR63029-5G
APOSOR63029-250MGEA 66.49 EUR
APOSOR63029-250MG APOSOR63029-1G APOSOR63029-5G
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Mw: 310.915 g/mol
Teplota tavenia: 127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391620
Číslo CAS: 873387-81-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III