Tlačiť
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl α-cyano-4-(dimethylamino)cinnamate, Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoate
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 265.17 EUR
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O₂
Mw: 244.289 g/mol
Teplota tavenia: 123…125 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026847
Číslo CAS: 1886-52-8