Tlačiť
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Methoxycarbonyl)-3-methyl-1H-indole
OR62081-1G OR62081-250MG
APOSOR62081-1GEA 588.02 EUR
APOSOR62081-1G APOSOR62081-250MG
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.211 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11975645
Číslo CAS: 588688-33-9