Tlačiť
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR62035-1G OR62035-25G OR62035-5G
APOSOR62035-1GEA 24.95 EUR
APOSOR62035-1G APOSOR62035-25G APOSOR62035-5G
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine 97%
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Vzorec: C₆H₅IN₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD21607515
Číslo CAS: 1770840-43-1