Tlačiť
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(3-Bromo-2-nitrophenyl)cyclopropylamine, 2-Bromo-6-(cyclopropylamino)nitrobenzene
OR61608-1G OR61608-250MG
APOSOR61608-1GEA 489.37 EUR
APOSOR61608-1G APOSOR61608-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₉H₉BrN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22415284
Číslo CAS: 1396554-46-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III