Tlačiť
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61542-1G OR61542-250MG
APOSOR61542-1GEA 290.41 EUR
APOSOR61542-1G APOSOR61542-250MG
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₃S
Mw: 285.543 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08752806
Číslo CAS: 23095-16-1
OSN: 3261
ADR: 8 III