Tlačiť
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 6-Bromo-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61523-1G OR61523-250MG
APOSOR61523-1GEA 225.52 EUR
APOSOR61523-1G APOSOR61523-250MG
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Mw: 212.047 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16657201
Číslo CAS: 219762-28-4