Tlačiť
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 24.91 EUR
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Mw: 312.93 g/mol
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11044842
Číslo CAS: 946525-30-0