Tlačiť
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 430.6 EUR
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅IN₂
Mw: 244.032 g/mol
Teplota tavenia: 188…192 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09910322
Číslo CAS: 51288-04-1