Tlačiť
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-formyl-6-methoxypyridine, 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloro-6-methoxy-pyridine-4-carbaldehyde
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 1019.83 EUR
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Mw: 171.581 g/mol
Teplota tavenia: 69…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06410665
Číslo CAS: 329794-31-2