Tlačiť
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine
OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 201.76 EUR
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
Teplota tavenia: 266 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18803412
Číslo CAS: 52559-17-8