Tlačiť
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(2-Aminoethoxy)-2-ethoxybenzene, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine
OR61209-1G OR61209-250MG
APOSOR61209-1GEA 340.95 EUR
APOSOR61209-1G APOSOR61209-250MG
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Teplota varu: 94…96 °C (1 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06657756
Číslo CAS: 6781-17-5
OSN: 2735
ADR: 8,III