Tlačiť
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-(Carboxymethyl)-1H-indazole, 2-(1H-Indazol-6-yl)ethanoic acid
OR61171-100MG OR61171-250MG
APOSOR61171-100MGEA 274.38 EUR
APOSOR61171-100MG APOSOR61171-250MG
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Mw: 176.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20483631
Číslo CAS: 221681-76-1