Tlačiť
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl (1S,2S)-2-carboxycyclopropane-1-carboxylate, (1S,2S)-1-Carboxy-2-(ethoxycarbonyl)cyclopropane
OR61113-100MG OR61113-250MG OR61113-1G
APOSOR61113-100MGEA 169.84 EUR
APOSOR61113-100MG APOSOR61113-250MG APOSOR61113-1G
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Mw: 158.152 g/mol
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18089853
Číslo CAS: 175415-95-9