Tlačiť
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61097-1G OR61097-250MG
APOSOR61097-1GEA 737.83 EUR
APOSOR61097-1G APOSOR61097-250MG
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₃BrO₂
Mw: 257.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00184978
Číslo CAS: 26584-20-3