Tlačiť
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,4,5-Trichlorophenyl)methanol
OR61082-1G OR61082-250MG
APOSOR61082-1GEA 489.37 EUR
APOSOR61082-1G APOSOR61082-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅Cl₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09999819
Číslo CAS: 19010-52-7