Tlačiť
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-cyano-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Chloro-5-cyano-3-methylpyridine
OR61021-1G OR61021-250MG OR61021-5G
APOSOR61021-1GEA 28.28 EUR
APOSOR61021-1G APOSOR61021-250MG APOSOR61021-5G
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Teplota tavenia: 114…118 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09261082
Číslo CAS: 66909-33-9