Tlačiť
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 515.52 EUR
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Vzorec: C₉H₁₁N₂·I
Mw: 274.102 g/mol
Teplota tavenia: 137…142 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00491277
Číslo CAS: 7181-87-5