Tlačiť
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Borono-3-chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-(4-Borono-3-chloropyridin-2-yl)morpholine
OR6094-100MG OR6094-50MG
APOSOR6094-100MGEA 150.02 EUR
APOSOR6094-100MG APOSOR6094-50MG
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BClN₂O₃
Teplota tavenia: 120…125 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09258746
Číslo CAS: 957061-04-0