Tlačiť
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 4-((chlorosulphonyl)methyl)benzoate, [4-(Methoxycarbonyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, Methyl 4-(chlorosulphonylmethyl)benzoate
OR6079-1G OR6079-250MG
APOSOR6079-1GEA 159.02 EUR
APOSOR6079-1G APOSOR6079-250MG
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₄S
Mw: 248.683 g/mol
Teplota tavenia: 115.5…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07778383
Číslo CAS: 130047-14-2
OSN: 3261
ADR: 8 II