Tlačiť
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6077-1G OR6077-25G OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA 36.5 EUR
APOSOR6077-1G APOSOR6077-25G APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Teplota tavenia: 88…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798043
Číslo CAS: 58236-74-1
OSN: 3261
ADR: 8,II