Tlačiť
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: {4-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR6073-1G OR6073-5G
APOSOR6073-1GEA 150.02 EUR
APOSOR6073-1G APOSOR6073-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O
Teplota varu: 190…200 °C (2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09064973
Číslo CAS: 884507-50-0