Tlačiť
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)pyridine, 4-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 4-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]oxane
OR6070-1G OR6070-5G
APOSOR6070-1GEA 281.19 EUR
APOSOR6070-1G APOSOR6070-5G
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₂
Mw: 258.112 g/mol
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09064985
Číslo CAS: 494772-07-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III