Tlačiť
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60263-1G OR60263-250MG
APOSOR60263-1GEA 1205.29 EUR
APOSOR60263-1G APOSOR60263-250MG
5-Chloro-3-methylbenzofuran
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₇ClO
Mw: 166.604 g/mol
Teplota varu: 232…233 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797625
Číslo CAS: 1125-41-3