Tlačiť
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-methylnitrobenzene, 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene
OR60239-25G OR60239-5G OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA 58.16 EUR
APOSOR60239-25G APOSOR60239-5G APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Teplota tavenia: 55…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137824
Číslo CAS: 52414-98-9