Tlačiť
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-[(dimethylamino)methylene]-3-oxo-3-phenylpropanoate, Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
OR60237-1G OR60237-25G OR60237-5G
APOSOR60237-1GEA 99.48 EUR
APOSOR60237-1G APOSOR60237-25G APOSOR60237-5G
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
Teplota varu: 150…155 °C (0,5 mm Hg)
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00120477
Číslo CAS: 66129-60-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III