Tlačiť
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 49.67 EUR
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₉H₆BrNO
Mw: 224.054 g/mol
Teplota tavenia: 168…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272389
Číslo CAS: 57798-00-2