Tlačiť
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR60107-1G OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA 330.06 EUR
APOSOR60107-1G APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Mw: 153.569 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12022343
Číslo CAS: 2589-11-9