Tlačiť
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-6-chloropicolinonitrile, 3-Bromo-6-chloro-2-cyanopyridine
OR60048-1G OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA 46.53 EUR
APOSOR60048-1G APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
Mw: 217.45 g/mol
Teplota varu: 111…113 °C (0.15 mm Hg)
Teplota tavenia: 87…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10000884
Číslo CAS: 1053659-39-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III