Tlačiť
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Hexyloxy)propylene glycol
OR60038-1G OR60038-5G
APOSOR60038-1GEA 124.57 EUR
APOSOR60038-1G APOSOR60038-5G
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Vzorec: C₉H₂₀O₃
Mw: 176.253 g/mol
Teplota varu: 109 °C (4 mm Hg)
Teplota tavenia: –5.5…0 °C
Hustota: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167017
Číslo CAS: 10305-38-1