Tlačiť
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-oxopyrrolidine, tert-Butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, Pyrrolidin-2-one, N-BOC protected
OR60029-1G OR60029-5G OR60029-25G OR60029-100G
APOSOR60029-1GEA 0 EUR
APOSOR60029-1G APOSOR60029-5G APOSOR60029-25G APOSOR60029-100G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Teplota varu: 100…105 °C (0,5 mm Hg)
Hustota: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674099
Číslo CAS: 85909-08-6