Tlačiť
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-methylprop-1-ene hydrochloride, 2-Methylprop-2-en-1-amine hydrochloride
OR59958-100G OR59958-25G OR59958-5G
APOSOR59958-100GEA 1392.7 EUR
APOSOR59958-100G APOSOR59958-25G APOSOR59958-5G
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
2-Methylallylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₉N·ClH
Teplota tavenia: 179…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012876
Číslo CAS: 28148-54-1