Tlačiť
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxy-5-(fur-2-yl)pyridine, 5-(Fur-2-yl)picolinic acid
OR59923-1G OR59923-250MG OR59923-50MG
APOSOR59923-1GEA 382.27 EUR
APOSOR59923-1G APOSOR59923-250MG APOSOR59923-50MG
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Teplota tavenia: 164…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10700052
Číslo CAS: 930110-99-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III