Tlačiť
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59892-1G OR59892-5G OR59892-10G OR59892-25G
APOSOR59892-1GEA 78.22 EUR
APOSOR59892-1G APOSOR59892-5G APOSOR59892-10G APOSOR59892-25G
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Vzorec: C₉H₁₄O
Teplota varu: 209 °C
Hustota: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08447116
Číslo CAS: 38651-65-9